- Farbe:Weiß/rot
- Bezeichnung:Gefahrenwarnband, Kautschukklebstoff, PVC Verstärkung
- VE:1 Roll
Dieses rot-weiß gestreifte Viniylklebeband wird zur Markierung von gefährlichen Bereichen, hervorstehenden Geräten und zum Verhindern von Unfällen in Fabriken, Lagern und Krankehäusern verwendet.
- Zum Abkleben bei unkritischen Anwendungen
- Markierung von und Warnung vor potenziellen Berührungspunkten und Quetschgefahren
- Der Naturkautschukkleber bietet eine gute Soforthaftung auf vielen Werkstoffen
- Dehnbar und haftet gut auf gebogenen Oberflächen und um Ecken herum
- Die markante Farbe ist in Produktionsumgebungen gut erkennbar
- Ideal für Markierungsaufgaben in Umgebungen mit wenig Verkehr
Hinweisen und Warnen mit dem markanten rot-weiß gestreiften Klebeband mit Kautschukkleber. Verwendung als Markierungsband für verschiedenste Hinweise auf Gefahren. Der Kautschukkleber klebt schnell und hält hervorragend auf vielen Untergründen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen und das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren
Empfohlene Anwendungen sind unter anderem zur Bodenmarkierung, bei Quetschgefahren, vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und Sicherheitsmarkierungen. Das Klebeband zeichnet sich durch Abriebfestigkeit aus und eignet sich zur einfachen Kennzeichnung von Geräten und Teilen. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar.
Haftfestigkeit - im Bereich 21 N/100 mm.