n-Hexan, (Trockenmasse) (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Stainless steel drum, 185 L
Katalognr. HONC65519-185L
Anbieter: Honeywell Chemicals
n-Hexan, (Trockenmasse) (max. 10 ppm H₂O), Burdick & Jackson™
Katalognr. HONC65519-185L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer: 110-54-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Siedepunkt:66…69 °C
- Dichte:0,660…0.668 g/cm3
- Blitz Pt:–26 °C
- UN:1208
- ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay of hexane (all isomers, GC):Min. 99.0 %
- Assay of n-Hexane (GC):Min. 95.0 %
- APHA:Max. 10
- Density (D 20/4):0.658 - 0.662
- Refractive index (n 20/D):1.374 - 1.376
- Water (Karl Fischer):Max. 100 ppm
Technische Daten
- Packung:Stainless steel drum
- VE:185 L