Förderrohre PE, für OTAL® Einwegpumpe
Katalognr. 300-0361
Anbieter: BURKLE
Technische Daten
- Bezeichnung:Förderrohre
- Material:PE
- Eintauch-Tiefe:90 cm
- VE:10
- Rohr Ø:12 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Einweg-Förderrohr aus PE im 10er-Pack, individuell zuschneidbar.