AuftragsverfolgungKontakt
Calcium assay kit
Calcium assay kit
Calcium Assay Kit, 192 Tests
Katalognr. CAYM701220-192
Anbieter:   Cayman Chemical
Calcium assay kit
Katalognr. CAYM701220-192
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  
Calcium assay kit
Calcium Assay Kit, 192 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 530.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 192 Tests
Product Details & Documents
For the determination of total calcium concentration in a variety of biological samples, as well as tissue homogenates and cell lysates.
  • Measure calcium in plasma, serum, urine, tissue homogenates, and cell lysates
  • Assay 40 samples in duplicate
  • Measure calcium down to 0,25 mg/dl
  • Plate-based colorimetric measurement (570 to 590 nm)
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    192 Tests
  • Bezeichnung:
    Calcium Assay Kit
  • Cat. No.:
    CAYM701220-192
  • Nachweisgrenze:
    0.25 mg/dl
Technische Daten