n-Heptan ≥95,0% (durch GC) für die präparative HPLC, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:142-82-5
:
Formel:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL-Nummer:MFCD00009544
:100.20 g/mol
Merck-Index:13,04679
Siedepunkt:98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–90.5 °C
Dichte:0.69 g/cm3 (15 °C)
Blitz Pt:–4 °C
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
:GHS09
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Purity (GC):Min. 95.0 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together