Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Puffer
pH-Puffer
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
456098-500ML
:
Honeywell Chemicals
:
Buffer solution, pH 2 (20 °C), Fluka™
456098-500ML
:
Honeywell Chemicals
:
Packung:
Plastic bottle
VE:
500 mL
Farbe:
Farblos
pH Genauigkeit:
±0.02
pH-Wert:
2,00