Supelco® Organic Reference Standard, Glucose Standard Solution
Référence G6918-100ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Konzentration:1 mg/ml
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Glucose standard solution
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100