About this item
BioClean RABS- und Isolatorhandschuhe werden aus Nitril mit unglaublich geringen Partikelwerten und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt.
- Nitril , enthält keine natürlichen Latexproteine
- 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet
- Für Autoklavieren geeignet
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel
- Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
- Speziell entwickelt, um Ermüdung der Hände zu minimieren
Die CGL-Fäustlinge wurden für die Verwendung in der Herstellung von Injektionspräparaten und in der pharmazeutischen Produktion entwickelt, werden im Reinraum verarbeitet und verpackt.
Geeignet für Reinräume der Klasse 10, ISO 4 und EU GMP Grade A.
Nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika getestet.
To order chemicals, medical devices, or other restricted products please provide ID that includes your business name & shipping address via email [email protected] or fax 484.881.5997 referencing your VWR account number. Acceptable forms of ID are:
- • State issued document with your organization's Federal Tax ID Number
- • State issued document with your organization's Resale Tax ID Number
- • City or County issued Business License
- • State Department of Health Services License
- • Any other ID issued by the State that includes the business name & address
* ATTN: California Customers may require additional documentation as part of the CA Health & Safety Code. Products that fall under this regulation will be placed on a mandatory 21-day hold after documentation is received. Avantor will not lift restrictions for residential shipping addresses.
Specifications
- Catalog No:
- NITRCGL30NITM9
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Reinraumklasse:
- 10/ISO 4; EU GMP (A)
- Material:
- Nitril
- Oberfläche:
- Smooth
- Stulpenart:
- Rollrand
- Stärke - Stulpe:
- 0,25 mm
- Fingerdicke:
- 0,55 mm
- Stärke - Handfläche:
- 0,45 mm
- EN Standard:
- EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421