Trichloressigsäure 3% (w/v) in Dichlormethan, BioSyn™ Detritylierungsreagenz, zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™
HONCBR605-4X2.5L
:
- Packung:Glass bottle
- VE:10 L
- Seq:5114
- Pk Info:4×2.5 L
:
:163.39 g/mol
:40 °C
:-95 °C
:–95 °C
:1,33 g/cm³ (20 °C)
:Does not flash, Closed cup (geschlossener Tiegel)
: Entflammt nicht. Geschlossener Tiegel
:Room Temperature
:200-838-9
:2922
:8,II
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:76-03-9
:Cl₃CCOOH
:MFCD00004177