AuftragsverfolgungKontakt
Exsil C8, HPLC Columns | Avantor
Exsil C8, HPLC Columns
Analytisch, C8, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalognr. EXC8-3-150A
Anbieter:   Avantor
Exsil C8, HPLC Columns
Katalognr. EXC8-3-150A
Anbieter:  Avantor
Exsil C8, HPLC Columns
Exsil C8, HPLC Columns
Analytisch, C8, 100 Å, 3 µm, 4,60 mm, 150 mm
Preis
SFr. 430.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Exsil HPLC columns are a useful alternative to the classical spherical HPLC silicas.
  • Spherical porous silica
  • Competitively priced
  • High efficiency
Exsil 100, the standard material, is supplied in a range of particle sizes and bonded phases to cover a wide range of applications. Exsil 80 is a higher surface area, complementary range of materials.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    3 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    08
  • Phase:
    C8
  • Cat. No.:
    EXC8-3-150A
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    6%
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Surface area:
    200 m²/g
  • Bezeichnung:
    Exsil™ C8, 100 Å pore size
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung