ContactUsLinkComponent
HPLC Gradienten-Evaluations-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
HPLC Gradienten-Evaluations-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
N° de catalogue 48271.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
HPLC Gradienten-Evaluations-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
N° de catalogue 48271.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • VE:
    6 mL
  • Normen:
    Zertifiziertes Referenzmaterial
  • Bezeichnung:
    HPLC Gradienten-Evaluations-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konz.)
  • Pk Info:
    pkg of 6 × 1 ml
Spécifications
À propos de cet article
Diese Formulierung wurde entwickelt, um zu bewerten, wie zuverlässig ein chromatographisches System grundlegend wichtige Parameter wie Flussrate, Dosierung und Mischung liefert.
Analyten:
Butyl-4-hydroxybenzoat; 4-Hydroxybenzoesäureethylester; Heptylparaben; 4-Hydroxybenzoesäuremethylester; Phenol; 4-Hydroxybenzoesäurepropylester; Uracil
Certifications: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.