Benzene solution, NMR reference standard, Supelco®
Benzene solution, 80% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
Katalognr. 611980-1EA
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:80% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
- VE:1
- Normen:NMR reference standard
- Bezeichnung:Benzene solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:611980-1EA
- Bezeichnung:Benzene solution