Organic reference standard, Paraben internal standard mix solution, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 32125-1ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:50 µg/ml in acetone
- VE:1 mL
- Normen:Analytical standard
- Bezeichnung:Paraben internal standard mix solution
- Lagertemperatur:–20 °C
- Bezeichnung:Paraben internal standard mix solution
- Flammpunkt:–17 °C