Pint-Flaschenbürste
114 mm, 63,5 mm, Kunststoff, 305 mm
Katalognr. MICRBRWH-66
Anbieter: MICRONOVA
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese drahtgewickelte Bürste hat einen Griff mit kleinerem Durchmesser und weichere Borsten für die schonende Reinigung von Gläsern und Flaschen mit kleineren Öffnungen.
- BPA-frei
Die zur Herstellung von Blöcken und Borsten verwendeten Grundharze bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien.
Technische Daten
- Bürstenkopf Ø:63,5 mm
- Stiel-/Griff-Material:Kunststoff
- Gesamtlänge:305 mm
- Bürstenkopf-Länge:114 mm