AuftragsverfolgungKontakt
Valve brush | Avantor
Valve brush
Polyester, 152 mm, 102 mm, Kunststoff, 406 mm
Katalognr. MICRBRWH-50
Anbieter:   MICRONOVA
Valve brush
Katalognr. MICRBRWH-50
Anbieter:  MICRONOVA
Valve brush
Valve brush
Polyester, 152 mm, 102 mm, Kunststoff, 406 mm
Preis
SFr. 147.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Round head brush features medium stiff polyester bristles for aggressive cleaning.
  • BPA-free
  • Autoclavable
Base resins used to produce block and bristles are made from FDA approved materials.
Technische Daten
  • Borstenmaterial:
    Polyester
  • Bürstenkopf Ø:
    102 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Kunststoff
  • Gesamtlänge:
    406 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    152 mm