Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate) 4% in Wasser fluoreszierender Farbstoff, für die Histologie
Katalognr. 80023.
Anbieter: Biotium
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:200 µl
- Seq:1358
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:472.54 g/mol
:GHS07
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:223769-64-0
Formel:C₁₈H₂₄N₄O₇S₂
MDL-Nummer:MFCD01863083