ASTM® D5307 crude oil quantitative standard, analytical standard, Supelco®
Catalog # 48179.
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:6.25 % (w/w) each component
- VE:1
- Bezeichnung:ASTM(R) D5307 Crude oil quantitative standard