ASTM® D5307 crude oil internal standard, zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Catalog # 48479.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:(gleiche Gewichte der aufgeführten Kohlenwasserstoffe)
- VE:1
- Bezeichnung:ASTM(R) D5307 Crude oil internal standard
Specifications
About this item
ASTM® D5307 crude oil internal standard wurde zur quantitativen Bestimmung von diamantartigen Verbindungen wie Adamantan in bestimmten organischen Lösungsmitteln wie Dichlormethan, Hexan, Tetrachlorkohlenstoff, Hexan, Heptadecan, Hexadecan, Pentadecan und Tetradecan unter Verwendung von abgeschwächter Infrarot-Totalreflexionsspektroskopie (IR -ATR).
Analyten:
Heptadecan 25% (w/w); Hexadecan 25% (w/w); Pentadecan 25% (w/w); Tetradecan 25% (w/w)