ContactUsLinkComponent
ASTM® 5442 (C12-C60) quantitative linearity standard, analytical standard, Supelco®
Catalog # 502235.
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
ASTM® 5442 (C12-C60) quantitative linearity standard, analytical standard, Supelco®
Catalog # 502235.
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    ASTM(R) 5442 (C12-C60) Quantitative Linearity Standard