ContactUsLinkComponent
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, Polynit Heatseal, Prosat®
Catalog # CONTPSPS0030
Anbieter:  CONTEC
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, Polynit Heatseal, Prosat®
Catalog # CONTPSPS0030
Anbieter:  CONTEC
Technische Daten
  • Verpackt:
    150/Beutel, 5 Beutel/Karton
  • Bezeichnung:
    Polynit Heatseal Wischtücher, unsteril
  • L×B:
    230×230 mm
  • Seq:
    01
  • Fasern (>100 µm):
    0,149×10³/m²
  • Grundgewicht:
    140 g/m²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm):
    4,8 × 10⁶/m²
  • Ionen - Natrium:
    0,13 ppm
  • Ionen - Chlorid:
    0,10 ppm
  • VE:
    750
Technische Daten
Über diesen Artikel
Diese sterilen Wischtücher bestehen aus 100% Polyestergewirk und sind mit 100% Isopropylalkohol (IPA) in Halbleiterqualität vorgetränkt.
  • Laufmaschenfreies Interlock-Gewirk für eine gute Lösungsmittelaufnahme, Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4
Ideal zum Abwischen der Außenflächen von Produkten und zur Reinigung der Innenflächen von Fertigungswerkzeugen und anderen Geräten.
Farbe: Weiß
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904