AuftragsverfolgungKontakt
Overalls, PP/PE mit Kapuze | Avantor
Overalls, PP/PE mit Kapuze
Weiß, M
Katalognr. 113-9303
Anbieter:   VWR Collection
Overalls, PP/PE mit Kapuze
Katalognr. 113-9303
Anbieter:  VWR Collection
Overalls, PP/PE mit Kapuze
Overalls, PP/PE mit Kapuze
Weiß, M
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Overalls aus PP mit PE-Laminierung.
  • Mit Kapuze
  • Gummizug an Ärmeln, Hosenbeinen und Taille
  • Reißverschluss vorne
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Farbe: Weiß/blau.
Verpackung: Ein Stück pro Beutel und 50 Stück pro Karton.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    113-9303
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Industrie
  • Gewicht:
    40 g/m²