ContactUsLinkComponent
Waste Disposal Bags, PE
Catalog # APHA15184673
Anbieter:  Alpha Packaging
Waste Disposal Bags, PE
Catalog # APHA15184673
Anbieter:  Alpha Packaging
Technische Daten
  • Verpackt:
    50 per pack
  • Bezeichnung:
    Disposal bags for laboratory waste
  • L×B:
    900×200 mm
  • Material:
    PE
  • Stärke:
    125 µm
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Clear PE waste sacks for the safe disposal of all types of laboratory waste.