Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Nutrients in soil - PT, proficiency testing material, Supelco®
Nutrients in soil - PT, proficiency testing material, Supelco®
Katalognr. SPE014-100G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Nutrients in soil - PT, proficiency testing material, Supelco®
Katalognr. SPE014-100G
Anbieter:
Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
100 g
Bezeichnung:
Nutrients in Soil - PT
Environmentally Preferable:
Typ:
Proficiency Testing Material
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails