Supelco® Organic Reference Standard, PCB standard solution 7
Référence 36989-2ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- VE:2 mL
- Normen:Analytical standard
- Bezeichnung:PCB standard solution 7
- Lagerbedingungen:No temperature limit
- Beschreibung Gefahrenklasse:H225 - H304 - H315 - H336 - H373 - H410
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
- Flammpunkt:4 °C - closed cup
Spécifications
À propos de cet article
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Attention: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352 - P314