AuftragsverfolgungKontakt
EPA 8270 nitrosamines mix, certified reference material, Supelco® | Avantor
EPA 8270 nitrosamines mix, certified reference material, Supelco®
EPA 8270 Nitrosamines Mix, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in methanol, 1
Katalognr. 48489.
Anbieter:   Merck
EPA 8270 nitrosamines mix, certified reference material, Supelco®
Katalognr. 48489.
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
EPA 8270 nitrosamines mix, certified reference material, Supelco®
EPA 8270 Nitrosamines Mix, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in methanol, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 117.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    2000 mug/mL each component in methanol
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    EPA 8270 Nitrosamines Mix
  • Typ:
    Certified reference material