Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spinosad
Katalognr. 33706-50MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:PESTANAL®, Analytical standard
- CAS Nr.:168316-95-8
- Bezeichnung:Spinosad
- Lagerbedingungen:2...30 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H410
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):Mixture of Spinosyn A and Spinosyn D
- Formel:C₈₃H₁₃₂N₂O₂₀
Technische Daten
Über diesen Artikel
- GHS signal: GHS09
Caution: P273 - P391 - P501