Pesticide reference standard, Pyrithiobac, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 09163-100MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:123342-93-8
- Bezeichnung:Pyrithiobac
- Melting point:157...163 °C
- Formel:C₁₃H₁₁ClN₂O₄S
- Bezeichnung:Pyrithiobac
Technische Daten
Über diesen Artikel
Packaging: Bottomless glass bottles are inserted with fused cone.