Pesticide reference standard, Pyributicarb, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 92842-100MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:88678-67-5
- Bezeichnung:Pyributicarb
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₁₈H₂₂N₂O₂S
- Bezeichnung:Pyributicarb
Technische Daten
Über diesen Artikel
Packaging: Bottomless glass bottles are inserted with fused cone.