Pesticide reference standard, N-Desmethylthiamethoxam, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 73348-50MG
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:50 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:171103-04-1
- Bezeichnung:N-Desmethylthiamethoxam
- Formel:C₇H₈ClN₅O₃S
- Bezeichnung:N-Desmethylthiamethoxam
Technische Daten
Über diesen Artikel
Packaging: Bottomless glass bottle contents are inside inserted fused cone.