ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Dodecamethylcyclohexasiloxane, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, Dodecamethylcyclohexasiloxane, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 43216-25MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organic reference standard, Dodecamethylcyclohexasiloxane, analytical standard, Supelco®
Katalognr. 43216-25MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    25 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    540-97-6
  • Bezeichnung:
    Dodecamethylcyclohexasiloxane
  • Formel:
    C₁₂H₃₆O₆Si₆
  • Bezeichnung:
    Dodecamethylcyclohexasiloxane