Lactophenol blue solution Farbstoff (pilzartig), Sigma-Aldrich®
1.13741.0100
: Merck
:
- Packung:Glass bottle
- VE:100 mL
- Seq:2440
- Pk Info:Preparation Capacity 100 slides
:
:1,16 g/cm3 (20 °C)
:2821
:6.1,
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:Raumtemperatur
:1
:MFCD00146574