Reinraum-Wischtücher, Anticon Guardrail® G2
Catalog # CONTG2HW0101
Supplier: CONTEC
Specifications
- Verpackt:50 Tücher/Beutel, 20 Beutel/Karton
- Bezeichnung:Anticon Guardrail® G2 Wischtücher, mit Particle Attraction Technology (PAT)
- L×B:230×230 mm
- Fasern (>100 µm):0,692×10³/m²
- Grundgewicht:138,8 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):18,5 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:360,9 ml/m²
- Absorptionsrate:1 s
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:2,60 ml/g
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,005 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,012 g/m²
- Ionen - Natrium:0,048 ppm
- Ionen - Chlorid:0,063 ppm
- VE:1.000
Specifications
About this item
Wischtuch aus 100% Polyester-Endlosfilament mit versiegelten Rändern und Particle Attraction Technology (PAT).
- Versiegelte Ränder sorgen dafür, dass das Wischtuch weniger Fasern und Partikel abgibt
- Hohes Absorptionsvermögen und hohe Abriebfestigkeit
- Particle Attraction Technology (PAT) nimmt 35-mal mehr Partikel auf als andere Wischtücher
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Isopropanol, Aceton und anderen Lösungsmitteln
- Sehr geringer Gehalt an Ionen und extrahierbaren Substanzen und damit ideal für kritische Reinigungsaufgaben
Mit dem patentierten Particle Attraction Technology (PAT) System von Contec bietet das Wischtuch eine höhere Partikelanziehung und -bindung gegenüber herkömmlichen Reinraum-Wischtüchern, weshalb es ideal für Reinigungsaufgaben in kritischen Umgebungen geeignet ist.
Für eine bessere Reinigung in Reinraum-Anwendungen der ISO-Klassen 3-5. Ideal für die Reinigung von Werkzeugen und Kammern.