ContactUsLinkComponent
Ätzend
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1.0 N in wässriger Lösung, StandARd® volumetrische Lösung, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 4693-09
CAS-Nummer:  
Ätzend
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1.0 N in wässriger Lösung, StandARd® volumetrische Lösung, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 4693-09
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Cubetainer®
  • VE:
    20 L
  • Seq:
    5302
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Normality:
    0.995 - 1.005
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Dichte:1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548