ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Aromatic Hydrocarbon Standard
  UST122-1.5ML
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Aromatic Hydrocarbon Standard
  UST122-1.5ML
 :  Merck
 :  
  • Konzentration:
    1000 µg/ml in methylene chloride
  • VE:
    1,5 mL
  • Normen:
    Certified reference material
  • Bezeichnung:
    Aromatic hydrocarbon standard
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H336 - H350 - H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
 : P202 - P261 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313