ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38146-1EA
CAS Number:  
undefined
Magnesiumsulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38146-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Ampoule
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
 :
 :120.37 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7487-88-9
Formula:MgSO₄
MDL Number:MFCD00011110