QUANTOFIX® Test Strips, Glucose
Product Details & Documents
QUANTOFIX® Teststreifen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Die Farbe des Reaktionspads ändert sich je nach Konzentration eines Analyten in der Probe. Die Auswertung erfolgt in der Regel visuell durch Vergleich der Reaktionsfarbe mit einer mehrstufigen Farbskala. Die Teststreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, eine Wartung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.
Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
- Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
- Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Glucose in Lösungen. Das einfache Eintauchen-und-Ablesen-Verfahren liefert in weniger als 30 Sekunden sichere Ergebnisse und setzt keinerlei Schulung voraus.
Glucose ist ein wichtiger Bestandteil von vielen Lebensmitteln und Getränken, weshalb die Bestimmung von Glucose in diesen Industrien von Bedeutung ist. Der Test eignet sich besonders für die Kartoffelindustrie, um schnell und einfach eine erste Qualitätskontrolle bei der Anlieferung durchzuführen. Zudem ist der Gehalt an Glucose in Kartoffeln ein wichtiges Kriterium zur Überprüfung der Qualität während der Lagerung, da sich der Glucosegehalt bei längerer Lagerung oder bei hohen Temperaturen erhöht, was zu einem Qualitätsverlust, Verfärbungen und einem unangenehmen Geschmack führt. Diese Teststreifen sind ideal, um Glucose in Lösungen oder in Gemüse schnell und genau zu bestimmen. Der Test kann auch mit dem QUANTOFIX® Relax ausgewertet werden.
Lieferinformationen:
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerDip and Read Tests, Rapid Tests.pdf
Weitere Produktdetails
SDS_Quantofix Glucose Box of 100 Test Sticks
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Chemische Methode:Enzymatische/Redox-Reaktion (spezifisch für Glukose)
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:QUANTOFIX Glucose
- Abmessungen:40×40×120 mm (packaging)
- Tests pro Kit:100 Tests
- Messbereich:0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000 - mg/L - Glucose; 50 - 2000 - mg/L - Glucose
- Cat. No.:MANA91348
- Haltbarkeit (Monate):30 (aus der Produktion)
- Platform:Semi-quantitative test strips
- Inhalt:100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
- Instrument:QUANTOFIX Relax
- Parameter:Alle Reagentien enthalten
- Method:Glucose - Enzymatisch (gelb → blau-grün)
- Konformität:Keine gefährliche Materialien
- Gewicht:42,3 g