QUANTOFIX® Test Strips, Silver
QUANTOFIX® Teststreifen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Die Farbe des Reaktionspads ändert sich je nach Konzentration eines Analyten in der Probe. Die Auswertung erfolgt in der Regel visuell durch Vergleich der Reaktionsfarbe mit einer mehrstufigen Farbskala. Diese Teststreifen sind sofort einsatzbereit. Sie benötigen kein zusätzliches Zubehör. Die Teststreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, eine Wartung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.
- Resultate in Sekunden: Einfach eintauchen, warten und von der mehrstufigen Farbskala ablesen Immer gebrauchsfertig: Kein Zubehör zur Auswertung notwendig Sichere Resultate: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen dienen zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung von Silber in Lösungen. Das einfache Eintauchen und Ablesen liefert innerhalb von 20 Sekunden ein zuverlässiges Ergebnis.
:
- Chemische Methode:Farbreaktion von Silber
- VE:100
- Bezeichnung:QUANTOFIX® Silber
- Abmessungen:44×42×126 mm (packaging)
- Tests pro Kit:100 Tests
- Messbereich:0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 - g/L - Ag⁺
- Cat. No.:MANA91350
- Haltbarkeit (Monate):30 (aus der Produktion)
- Platform:Semi-quantitative test strips
- Inhalt:100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
- Instrument:Nein
- Parameter:Alle Reagentien enthalten
- Method:Silber – Silbersulfid (gelb → braun)
- Konformität:Keine gefährliche Materialien
- Gewicht:40 g
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..