AuftragsverfolgungKontakt
Testpapier, Chlor
Chlorine Test, reel, 10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂, Colour reaction with potassium iodid/starch, 63×17×63 mm (package), 1 piece(s), 1
  MANA90709
Testpapier, Chlor
  MANA90709
 :  
Testpapier, Chlor
Testpapier, Chlor
Chlorine Test, reel, 10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂, Colour reaction with potassium iodid/starch, 63×17×63 mm (package), 1 piece(s), 1
 :  
14.60 SFr.
1 * 1 ST
Das weiße Testpapier färbt sich beim Vorkommen von Cl₂ dunkelblau. Der Test eignet sich besonders für Desinfektionsmittellösungen im hohen Konzentrationsbereich, die zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Tierzuchtbetrieben eingesetzt werden.
  • Langzeitstabil und vor äußeren Einflüssen geschützt dank Kunststoffgehäuse
  • Kein Zubehör notwendig - jederzeit einsatzbereit
  • Schnelle und einfache Bestimmung von Chlor
Farbreaktion: Weiß nach dunkelblau
  • Chemische Methode:
    Colour reaction with potassium iodid/starch
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Chlorine Test, reel
  • Abmessungen:
    63×17×63 mm (package)
  • Tests pro Kit:
    1 piece(s)
  • Messbereich:
    10 • 50 • 100 • 200 - mg/L - Cl₂
  • Cat. No.:
    MANA90709
  • Haltbarkeit (Monate):
    24 (from production)
  • Platform:
    Semi-quantitative test strips
  • B×T×H:
    10 mm (net)
  • Inhalt:
    1 reel, length 5 m and width 10 mm
  • Instrument:
    No
  • Konformität:
    Not CE certified and no hazardous material
  • Gewicht:
    26,47 g