ContactUsLinkComponent
Deuteriumlampe für UV-HPLC-Systeme
  DION6074.1110
 :  DIONEX
Deuteriumlampe für UV-HPLC-Systeme
  DION6074.1110
 :  DIONEX
  • Für:
    Detektoren der Serien DAD-3000(RS), MWD-3000(RS) und VWD-3x00(RS)
  • Bezeichnung:
    Deuteriumlampe für UV-HPLC
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
UV-Detektor-Lampen für die HPLC zur Verwendung in Detektoren mit variabler Wellenlänge, Diodenarray- und Mehrfachwellenlängen-Detektoren.
Anwendung: Industrielle Chromatographie