ContactUsLinkComponent
Chemie-Pumpstände mit hohem Saugvermögen, VARIO® select
Chemie-Pumpstände mit hohem Saugvermögen, VARIO® select
Catalog # 131-0071
Supplier:  VACUUBRAND
undefined
Chemie-Pumpstände mit hohem Saugvermögen, VARIO® select
Catalog # 131-0071
Supplier:  VACUUBRAND
Specifications
  • Modell:
    PC 3010 VARIO select (CH-Stecker)
  • Fließrate:
    217 l/min
  • Anzahl der Stufen:
    4
  • Vakuum:
    1,2 mbar (0,9 torr), mit Gasballast
  • Seq:
    06
  • Endtotaldruck:
    0,6 mbar (0,45 torr)
  • VE:
    1
Specifications
About this item
VACUUBRAND VARIO® Technologie - schafft mehr Zeit für andere Aufgaben. Der VACUU·SELECT Controller macht Ihre Arbeit einfacher und ermöglicht, dass die VARIO select Chemie-Pumpstände eine unvergleichliche Präzision liefern. Die Pumpen laufen flüsterleise und reagieren in Echtzeit, indem sie die Drehzahl an die Prozessbedingungen anpassen. Der intuitive VACUU·SELECT Controller bietet vordefinierte Anwendungen für alle gängigen Vakuumprozesse.
  • Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
  • Unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung
Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Tröpfchen zurück, sodass Schäden an der Pumpe verhindert und ihre Lebensdauer verlängert wird. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln für eine ökonomische Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.
PC 3016 VARIO select
Diese leistungsfähigen Pumpen weisen ein außergewöhnliches Saugvermögen auf. Der PC 3016 VARIO select Pumpstand bietet ein bewährtes Konzept für Eindampfungen von großen Mengen leichtsiedender Lösemittel.
PC 3012 VARIO select
Mit ihrer Kombination aus hohem Saugvermögen und niedrigem Endvakuum eignet sich diese Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen selbst mit hochsiedenden Lösemitteln. Diese Pumpe wird oft zur Unterstützung von Standrotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken, Destillationssäulen sowie ähnlichen Arbeiten in Miniplant-, Kilolab- und Scale-up-Anlagen verwendet.
PC 3010 VARIO select
Mit ihrem hohen Saugvermögen und einem Endvakuum von nur 0,6 mbar eignet sich diese Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen selbst mit hochsiedenden Lösemitteln bei niedrigen Temperaturen. Diese Pumpe wird oft zur Unterstützung von Standrotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken, Destillationssäulen sowie ähnlichen Arbeiten in Miniplant-, Kilolab- und Scale-up-Anlagen verwendet.
Delivery: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Betriebsanleitung.