ContactUsLinkComponent
Ethidium monoazide bromide (EMA) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Ethidium monoazide bromide (EMA) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40015.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
undefined
Ethidium monoazide bromide (EMA) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40015.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    5 mg
  • Seq:
    2210
Specifications
About this item
 :
 :420.305 g/mol
Storage Temperature:Kühlschrank
CAS Number:58880-05-0
Formula:C₂₁H₁₈BrN₅