Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
PMA (Propidium monoazide)
PMA (Propidium monoazide) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
PMA (Propidium monoazide) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40013.
Supplier:
Biotium
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
PMA (Propidium monoazide) DNA/RNA Vergleichsfarbstoff
Catalog # 40013.
Supplier:
Biotium
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
VE:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
:
:
440.582 g/mol
Storage Temperature:
Gefrierschrank
Formula:
C₂₇H₃₂N₆²⁺
Product Details
Documentation