AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Ethylene oxide solution, 2000 µg/ml in dichloromethane, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
Katalognr. CRM47949
Anbieter:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Katalognr. CRM47949
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Ethylene oxide solution, 2000 µg/ml in dichloromethane, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
61.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS08, GHS07
 : P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    2000 µg/ml in dichloromethane
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Certified reference material
  • Bezeichnung:
    Ethylene oxide solution
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • Cat. No.:
    CRM47949
  • CAS Nr.:
    75-21-8
  • Molekulargewicht:
    44,05
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H336 - H340 - H350
  • MDL No.:
    MFCD00014482
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Synonym(s):
    Ethylene oxide solution
  • Shipping conditions:
    WICE
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten