Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Thymol solution, 2000 µg/ml in methanol, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
N° de catalogue CRM40188
Fournisseur: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
N° de catalogue CRM40188
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Attention: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Spécifications
Spécifications
- Konzentration:2000 µg/ml in methanol
- VE:1 mL
- Normen:Certified reference material
- Bezeichnung:Thymol solution
- Pk Info:Ampule of 1 ml
- Cat. No.:CRM40188
- CAS Nr.:89-83-8
- Molekulargewicht:150,22
- Beschreibung Gefahrenklasse:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Flammpunkt:9,7 °C - Closed cup
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Shipping conditions:WICE
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ300
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..