Supelco® Drug and metabolite standards, methandienone solution, (CRM)
Katalognr. M-912-1ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1,0 mg/ml in 1,2-dimethoxyethane
- VE:1 mL
- Normen:Certified reference material
- CAS Nr.:72-63-9
- Bezeichnung:Methandienone solution
- Bezeichnung:Methandienone solution
- Pk Info:Ampoule of 1 ml