delta P Luftstrom ComboKit 2 mit Bluetooth®, Testo 440
TEST0563.4410
: Testo
- Schnittstelle:Bluetooth
- Bezeichnung:Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument, testo 440 delta P Luftstrom ComboKit 2 mit Bluetooth, Differenzdruck mit internem Speicher und Funktion zum Datenexport, universellem Sondenhandgriff mit Bluetooth, 100-mm-Flügelradsensorkopf inkl. Temperatursensor, Feuchtesensorkopf inkl. Temperatursensor, Teleskop (1 m) und 90°-Winkel für beide Sonden, Kombikoffer für testo 440 dP und mehrere Sonden
- Seq:80
- VE:1
Das Luftstrom ComboKit 2 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
- Messungen ohne störende Kabel durchführen
- Mit platzsparendem und integriertem Differenzdrucksensor
- Leicht zu transportieren
Komfortabel mit Funksonde, internem Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
: Lieferung mit testo 440 dP Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument inklusive Differenzdrucksensor, zwei Flügelradsondenköpfe (Ø 100 mm und Ø 16 mm) und einem Feuchte/Temperatursensorkopf - alle drei können mit dem universellen Bluetooth®-Handgriff verbunden werden.