Membranfilter, PTFE
Membranfilter, PTFE, weiß, 0,45 µm, 47 mm
ROTHCX69.1
Marketsource
Hydrophilisiertes PTFE ermöglicht die Filtration wässriger Lösungen ohne vorherige Benetzung. Einsetzbar mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Sehr geringer Ionenblindwert, auch zur IC geeignet
- Membranstärke: 150 μm
Kann für die Klärfiltration von Säuren, Laugen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen, die Analyse hydraulischer Flüssigkeiten oder die RNA-Isolierung verwendet werden.
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Bezeichnung:Membranfilter, PTFE, weiß
- Cat. No.:ROTHCX69.1
- Farbe:Weiß
- Max. Betriebstemperatur:130 °C