Schutzbrille, uvex x-fit
Catalog # UVEX9199.085
Supplier: UVEX
Specifications
- Typ:Anti-UV (UV 400), kratzfest, beschlagfrei
- Farbe:Grau
- Verglasung:PC clear
- VE:1
Specifications
About this item
Das Modell x-fit ist eine klassische Schutzbrille mit optimaler Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz.
- Supravision Beschichtungstechnologie
- Metallfrei
- Transluzente Bügel
Gewicht: 23 g
Certifications: EN 166; EN 170