Universal-Fläschchen
Universal-Fläschchen, Nein
Katalognr. EKSIA62251
Anbieter: EKSIGENT
Direkt zu
Product Details & Documents
Universelle Fläschchen für Puffer/Proben.
Diese präzisionsgefertigen Polymethylpenten-Fläschchen wurden mit häufig verwendeten CE-Reagenzien auf ihre Verträglichkeit getestet. Die Universal-Fläschchen sind ausschließlich für den Gebrauch mit den Geräten CESI 8000, PA 800 Enhanced oder PA 800 plus vorgesehen und sollten nicht wiederverwendet werden.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Bezeichnung:Universal-Fläschchen