Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Heim
Doramapimod
Doramapimod ≥99% (durch HPLC), Calbiochem®
Doramapimod ≥99% (durch HPLC), Calbiochem®
506172-10MG
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Doramapimod ≥99% (durch HPLC), Calbiochem®
506172-10MG
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Packung:
Glass bottle
VE:
10 mg
Seq:
2275
Purity:
≥99% by HPLC
Form:
White Solid
:
:
527.669 g/mol
:
Kühlschrank
:
285983-48-4
:
C₃₁H₃₇N₅O₃
:
MFCD09752957